Benzyl-2,2,2-Trifluoro-N-phenylacetimidate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2,2,2-Trifluoro-N-phenylacetimidic Acid Benzyl Ester
B3234-5G B3234-1G
TCIAB3234-5GEA 6575 NOK
TCIAB3234-5G TCIAB3234-1G
Benzyl-2,2,2-Trifluoro-N-phenylacetimidate ≥98.0% (by GC)
Benzyl-2,2,2-Trifluoro-N-phenylacetimidate
Formel: C₁₅H₁₂F₃NO
MW: 279,26 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
CAS-nummer: 952057-61-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %