tert-Butyl-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Boc-DL-Prolinol, tert-Butyl 2-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
B3273-1G B3273-5G
TCIAB3273-1GEA 500 NOK
TCIAB3273-1G TCIAB3273-5G
tert-Butyl-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate ≥98.0% (by GC)
tert-Butyl-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₉NO₃
MW: 201,3 g/mol
MDL nummer: MFCD01456556
CAS-nummer: 170491-63-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C