3-Benzyloxy-1-propanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-Propanol, 3-(benzyloxy)-, 3-phenylmethoxy-1-propanol, Trimethylene glycol monobenzyl ether, 3-(Benzyloxy)-1-propanol, 3-(Benzyloxy)propan-1-ol
B3277-5G B3277-25G
TCIAB3277-5GEA 380 NOK
TCIAB3277-5G TCIAB3277-25G
3-Benzyloxy-1-propanol ≥98.0% (by GC)
3-Benzyloxy-1-propanol
Formel: C₁₀H₁₄O₂
MW: 166,22 g/mol
Kokepunkt: 120°C
MDL nummer: MFCD00029659
CAS-nummer: 4799-68-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6155e00f774f4ef642b39e1fd55028d35a6aa35b&vid=6155e00f774f4ef642b39e1fd55028d35a6aa35b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %