5-(4-Bromophenyl)-2-furaldehyde ≥94.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B3295-1G B3295-5G
TCIAB3295-1GEA 485 NOK
TCIAB3295-1G TCIAB3295-5G
5-(4-Bromophenyl)-2-furaldehyde ≥94.0% (by GC)
5-(4-Bromophenyl)-2-furaldehyde
Formel: C₁₁H₇BrO₂
MW: 251,08 g/mol
MDL nummer: MFCD00239387
CAS-nummer: 20005-42-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (GC) min. 94.0 %
Melting point 150.0 to 154.0 deg-C