(1E)-1-tert-Butoxy-1-(trimethylsilyloxy)propene ≥92.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B3298-1G B3298-5G
TCIAB3298-1GEA 1475 NOK
TCIAB3298-1G TCIAB3298-5G
(1E)-1-tert-Butoxy-1-(trimethylsilyloxy)propene ≥92.0% (by GC)
(1E)-1-tert-Butoxy-1-(trimethylsilyloxy)propene
Formel: C₁₀H₂₂O₂Si
MW: 202,37 g/mol
Kokepunkt: 53°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
CAS-nummer: 72658-10-7
FN: 1993
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 92.0 %