(R)-1-Benzyl-3-pyrrolidinecarbonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: (R)-1-Benzyl-3-cyanopyrrolidine
B3299-1G B3299-5G
TCIAB3299-1GEA 2125 NOK
TCIAB3299-1G TCIAB3299-5G
(R)-1-Benzyl-3-pyrrolidinecarbonitrile ≥98.0% (by GC)
(R)-1-Benzyl-3-pyrrolidinecarbonitrile
Formel: C₁₂H₁₄N₂
MW: 186,26 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09951967
CAS-nummer: 157528-56-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -26.0 to -33.0 deg (C=1, CHCl3)