1-Boc-3-piperidone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: N-BOC-3-piperidone, 1-Boc-3-Piperidinone
B3309-5G B3309-25G
TCIAB3309-5GEA 785 NOK
TCIAB3309-5G TCIAB3309-25G
1-Boc-3-piperidone ≥98.0% (by GC)
1-Boc-3-piperidone
Formel: C₁₀H₁₇NO₃
MW: 199,25 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01631193
CAS-nummer: 98977-36-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White or Colorless to Orange to Green powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 36.0 to 40.0 deg-C