1,3-Bis(3,3,3-trifluoropropyl)-1,1,3,3-tetramethyldisilazane ≥94.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B3319-25G B3319-5G
TCIAB3319-25GEA 1350 NOK
TCIAB3319-25G TCIAB3319-5G
1,3-Bis(3,3,3-trifluoropropyl)-1,1,3,3-tetramethyldisilazane ≥94.0% (by GC)
1,3-Bis(3,3,3-trifluoropropyl)-1,1,3,3-tetramethyldisilazane
Formel: C₁₀H₂₁F₆NSi₂
MW: 325,45 g/mol
Flash punkt: 78°C
MDL nummer: MFCD00153070
CAS-nummer: 39482-87-6
EINECS: 254-470-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %