4-Benzyloxy-1,3-butanediol ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
B3326-5G B3326-1G
TCIAB3326-5GEA 11350 NOK
TCIAB3326-5G TCIAB3326-1G
4-Benzyloxy-1,3-butanediol ≥97.0% (by GC)
4-Benzyloxy-1,3-butanediol
Formel: C₁₁H₁₆O₃
MW: 196,25 g/mol
CAS-nummer: 71998-70-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 73.0 to 77.0 deg-C