Bis[2-(trimethylsilyloxy)ethyleEther ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Diethylene Glycol Bis(trimethylsilyl Ether)
B3378-25G B3378-5G
TCIAB3378-25GEA 2225 NOK
TCIAB3378-25G TCIAB3378-5G
Bis[2-(trimethylsilyloxy)ethyleEther ≥98.0% (by GC)
Bis[2-(trimethylsilyloxy)ethyleEther
Formel: C₁₀H₂₆O₃Si₂
MW: 250,49 g/mol
Kokepunkt: 87°C
CAS-nummer: 16654-74-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %