trans-2-Butene-1,4-diol ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: (E)-But-2-ene-1,4-diol, trans-1,4-Dihydroxy-2-butene
B3384-1G B3384-5G
TCIAB3384-1GEA 985 NOK
TCIAB3384-1G TCIAB3384-5G
trans-2-Butene-1,4-diol ≥95.0% (by GC)
trans-2-Butene-1,4-diol
Formel: C₄H₈O₂
MW: 88,11 g/mol
Kokepunkt: 127°C
Smeltepunkt: 25°C
MDL nummer: MFCD00063207
CAS-nummer: 821-11-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %