Bis(2,4-pentanedionato)bis(2-propanolato)titanium(IV) 75% in isopropanol (IPA)
Leverandør: TCI
Danger
B3395-25G B3395-500G
TCIAB3395-25GEA 220 NOK
TCIAB3395-25G TCIAB3395-500G
Bis(2,4-pentanedionato)bis(2-propanolato)titanium(IV) 75% in isopropanol (IPA)
Bis(2,4-pentanedionato)bis(2-propanolato)titanium(IV)
Formel: C₁₆H₂₈O₆Ti
MW: 364,26 g/mol
Flash punkt: 18°C
MDL nummer: MFCD00000031
CAS-nummer: 17927-72-9
EINECS: 241-866-1
FN: 1219
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Orange clear liquid
Concentration (Gravimetric Method) 75.0 to 80.0 w/w%