2,6-Bis(hydroxymethyl)naphthalene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Naphthalene-2,6-diyldimethanol
B3399-1G B3399-5G
TCIAB3399-1GEA 1225 NOK
TCIAB3399-1G TCIAB3399-5G
2,6-Bis(hydroxymethyl)naphthalene ≥98.0% (by GC)
2,6-Bis(hydroxymethyl)naphthalene
Formel: C₁₂H₁₂O₂
MW: 188,23 g/mol
MDL nummer: MFCD11870109
CAS-nummer: 5859-93-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 171.0 to 175.0 deg-C