Bis(2-ethylhexyl)-3,3'-thiodipropionate ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 3,3'-Thiodipropionic Acid Bis(2-ethylhexyl) Ester
B3422-25G B3422-500G
TCIAB3422-25GEA 220 NOK
TCIAB3422-25G TCIAB3422-500G
Bis(2-ethylhexyl)-3,3'-thiodipropionate ≥96.0% (by GC)
Bis(2-ethylhexyl)-3,3'-thiodipropionate
Formel: C₂₂H₄₂O₄S
MW: 402.63 g/mol
Kokepunkt: 180°C
MDL nummer: MFCD01757653
CAS-nummer: 10526-15-5
EINECS: 234-083-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %