2,5-Bis(4-biphenylyl)thiophene
Leverandør: TCI
Synonymer: BP1T
B3441-1G B3441-5G
TCIAB3441-1GEA 1300 NOK
TCIAB3441-1G TCIAB3441-5G
2,5-Bis(4-biphenylyl)thiophene
2,5-Bis(4-biphenylyl)thiophene
Formel: C₂₈H₂₀S
MW: 388,53 g/mol
Smeltepunkt: 337°C
CAS-nummer: 56316-86-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Elemental analysis (Sulfuride) 7.90 to 8.50 %