2-(3-Bromopropyl)-1,3-dioxolane ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 4-Bromobutyraldehyde Ethylene Acetal
B3463-5G B3463-1G
TCIAB3463-5GEA 3550 NOK
TCIAB3463-5G TCIAB3463-1G
2-(3-Bromopropyl)-1,3-dioxolane ≥97.0% (by GC)
2-(3-Bromopropyl)-1,3-dioxolane
Formel: C₆H₁₁BrO₂
MW: 195,06 g/mol
Kokepunkt: 88°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09868694
CAS-nummer: 62563-07-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %