(5-Bromo-3-pyridinyl)methanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 3-Bromo-5-(hydroxymethyl)pyridine, 5-Bromo-3-pyridinemethanol
B3493-1G B3493-5G
TCIAB3493-1GEA 1000 NOK
TCIAB3493-1G TCIAB3493-5G
(5-Bromo-3-pyridinyl)methanol ≥98.0% (by GC)
(5-Bromo-3-pyridinyl)methanol
Formel: C₆H₆BrNO
MW: 188,0200 g/mol
MDL nummer: MFCD03265757
CAS-nummer: 37669-64-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %