2-Bromodibenzothiophene ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer:
2-Bromodibenzo[b,d]thiophene
B3525-25G
B3525-5G
TCIAB3525-25GEA
1575
NOK
TCIAB3525-25G
TCIAB3525-5G
2-Bromodibenzothiophene ≥95.0% (by GC)
2-Bromodibenzothiophene
Formel:
C₁₂H₇BrS MW: 263,15 g/mol |
MDL nummer:
MFCD00089285 CAS-nummer: 22439-61-8 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Melting point | 123.0 to 129.0 deg-C |