9-(4-Bromophenyl)carbazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 9-(4-Bromophenyl)-9H-carbazole
B3554-1G B3554-5G
TCIAB3554-1GEA 220 NOK
TCIAB3554-1G TCIAB3554-5G
9-(4-Bromophenyl)carbazole ≥98.0% (by GC)
9-(4-Bromophenyl)carbazole
Formel: C₁₈H₁₂BrN
MW: 322,21 g/mol
MDL nummer: MFCD11617969
CAS-nummer: 57102-42-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 147.0 to 151.0 deg-C