2-Bromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene] ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer:
2-Bromo-9,9'-spirobi[fluorene]
B3560-5G
B3560-1G
TCIAB3560-5GEA
485
NOK
TCIAB3560-5G
TCIAB3560-1G
2-Bromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene] ≥98.0% (by GC)
2-Bromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene]
Formel:
C₂₅H₁₅Br MW: 395,30 g/mol |
MDL nummer:
MFCD08704217 CAS-nummer: 171408-76-7 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 182.0 to 186.0 deg-C |