1,3-Bis(trimethylsilyloxy)propane ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2,2,8,8-Tetramethyl-3,7-dioxa-2,8-disilanonane
B3563-25G B3563-5G
TCIAB3563-25GEA 3250 NOK
TCIAB3563-25G TCIAB3563-5G
1,3-Bis(trimethylsilyloxy)propane ≥98.0% (by GC)
1,3-Bis(trimethylsilyloxy)propane
Formel: C₉H₂₄O₂Si₂
MW: 220,46 g/mol
Kokepunkt: 77°C
MDL nummer: MFCD00161340
CAS-nummer: 17887-80-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %