1,4-Bis(butyryloxy)-2-butene ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 2-Butene-1,4-diol Dibutyrate
B3580-5G B3580-25G
TCIAB3580-5GEA 365 NOK
TCIAB3580-5G TCIAB3580-25G
1,4-Bis(butyryloxy)-2-butene ≥95.0% (by GC)
1,4-Bis(butyryloxy)-2-butene
Formel: C₁₂H₂₀O₄
MW: 228,29 g/mol
Kokepunkt: 155°C
MDL nummer: MFCD07368634
CAS-nummer: 1572-84-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %