1,3,5-Benzenetrimethanol ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer:
1,3,5-Tris(hydroxymethyl)benzene, Benzene-1,3,5-triyltrimethanol
B3586-1G
B3586-5G
TCIAB3586-1GEA
1150
NOK
TCIAB3586-1G
TCIAB3586-5G
1,3,5-Benzenetrimethanol ≥95.0% (by GC)
1,3,5-Benzenetrimethanol
Formel:
C₉H₁₂O₃ MW: 168,19 g/mol |
MDL nummer:
MFCD01108484 CAS-nummer: 4464-18-0 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Melting point | 76.0 to 80.0 deg-C |