tert-Butyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: N-BOC-3-pyrrolidinone
B3589-1G B3589-5G
TCIAB3589-1GEA 475 NOK
TCIAB3589-1G TCIAB3589-5G
tert-Butyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate ≥95.0% (by GC)
tert-Butyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate
Formel: C₉H₁₅NO₃
MW: 185,22 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01631194
CAS-nummer: 101385-93-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Gray to Brown powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %