Benzyl-4-oxo-1-piperidinecarboxylate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-Cbz-Piperidin-4-one, 1-Carbobenzoxy-4-piperidone, 1-Cbz-4-piperidone, 4-Oxo-1-piperidinecarboxylic Acid Benzyl Ester, 1-Benzyloxycarbonyl-4-piperidine
B3643-25G B3643-5G
TCIAB3643-25GEA 1750 NOK
TCIAB3643-25G TCIAB3643-5G
Benzyl-4-oxo-1-piperidinecarboxylate ≥98.0% (by GC)
Benzyl-4-oxo-1-piperidinecarboxylate
Formel: C₁₃H₁₅NO₃
MW: 233,27 g/mol
Kokepunkt: 170°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00673144
CAS-nummer: 19099-93-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C