9,9-Bis(4-bromophenyl)fluorene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 9,9-Bis(4-bromophenyl)-9H-fluorene
B3645-1G B3645-5G
TCIAB3645-1GEA 1975 NOK
TCIAB3645-1G TCIAB3645-5G
9,9-Bis(4-bromophenyl)fluorene ≥98.0% (by GC)
9,9-Bis(4-bromophenyl)fluorene
Formel: C₂₅H₁₆Br₂
MW: 476,21 g/mol
MDL nummer: MFCD19707068
CAS-nummer: 128406-10-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 156.0 to 160.0 deg-C