9,9'-Bifluorenyl ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 9,9'-Bifluorene
B3652-1G B3652-5G
TCIAB3652-1GEA 745 NOK
TCIAB3652-1G TCIAB3652-5G
9,9'-Bifluorenyl ≥98.0% (by HPLC)
9,9'-Bifluorenyl
Formel: C₂₆H₁₈
MW: 330,43 g/mol
MDL nummer: MFCD00001132
CAS-nummer: 1530-12-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 244.0 to 248.0 deg-C