2-Bromo-4-fluorothiophene ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B3680-200MG B3680-1G
TCIAB3680-200MGEA 2875 NOK
TCIAB3680-200MG TCIAB3680-1G
2-Bromo-4-fluorothiophene ≥95.0% (by GC)
2-Bromo-4-fluorothiophene
Formel: C₄H₂BrFS
MW: 181,02 g/mol
Kokepunkt: 60°C
Lagringstemperatur: Fryseskap
CAS-nummer: 32431-65-5
FN: 1993
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %