3-Bromocatechol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3-Bromobenzene-1,2-diol, 1-Bromo-2,3-dihydroxybenzene
B3710-1G B3710-5G
TCIAB3710-1GEA 2975 NOK
TCIAB3710-1G TCIAB3710-5G
3-Bromocatechol ≥98.0% (by GC)
3-Bromocatechol
Formel: C₆H₅BrO₂
MW: 189,01 g/mol
Kokepunkt: 120°C
MDL nummer: MFCD00869768
CAS-nummer: 14381-51-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C