6-Bromo-1-indanone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B3711-1G B3711-5G
TCIAB3711-1GEA 570 NOK
TCIAB3711-1G TCIAB3711-5G
6-Bromo-1-indanone ≥98.0% (by GC)
6-Bromo-1-indanone
Formel: C₉H₇BrO
MW: 211,06 g/mol
MDL nummer: MFCD02179286
CAS-nummer: 14548-39-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C