5-Bromonicotinonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 5-Bromopyridine-3-carbonitrile, 3-Bromopyridine-5-carbonitrile, 5-Bromo-3-cyanopyridine, 3-Bromo-5-cyanopyridine
B3713-1G B3713-5G
TCIAB3713-1GEA 650 NOK
TCIAB3713-1G TCIAB3713-5G
5-Bromonicotinonitrile ≥98.0% (by GC)
5-Bromonicotinonitrile
Formel: C₆H₃BrN₂
MW: 183,01 g/mol
MDL nummer: MFCD00174363
CAS-nummer: 35590-37-5
FN: 3439
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 103.0 to 107.0 deg-C