2,8-Bis(trifluoromethyl)quinolin-4-ol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2,8-Bis(trifluoromethyl)-4-hydroxyquinoline, 2,8-Bis(trifluoromethyl)-4-quinolinol
B3714-1G B3714-5G
TCIAB3714-1GEA 420 NOK
TCIAB3714-1G TCIAB3714-5G
2,8-Bis(trifluoromethyl)quinolin-4-ol ≥98.0% (by GC)
2,8-Bis(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
Formel: C₁₁H₅F₆NO
MW: 281.16 g/mol
MDL nummer: MFCD00075091
CAS-nummer: 35853-41-9
EINECS: 252-762-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 131.0 to 135.0 deg-C