2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1-methyl-1-phenylethyl)phenol ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Warning
B3717-25G B3717-250G
TCIAB3717-25GEA 230 NOK
TCIAB3717-25G TCIAB3717-250G
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1-methyl-1-phenylethyl)phenol ≥98.0% (by HPLC)
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1-methyl-1-phenylethyl)phenol
Formel: C₃₀H₂₉N₃O
MW: 447,58 g/mol
MDL nummer: MFCD00134705
CAS-nummer: 70321-86-7
EINECS: 274-570-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 138.0 to 142.0 deg-C