Bis(NHS)PEG5
Leverandør: TCI
Synonymer: 4,7,10,13,16-Pentaoxanonadecanedioic Acid Di(N-succinimidyl) Ester, Bis(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 4,7,10,13,16-pentaoxanonadecane-1,19-dioate, Di(N-succinimidyl) 4,7,10,13,16-Pentaoxanonadecanedioate
B3728-25MG B3728-100MG B3728-500MG
TCIAB3728-25MGEA 825 NOK
TCIAB3728-25MG TCIAB3728-100MG TCIAB3728-500MG
Bis(NHS)PEG5
Bis(NHS)PEG5
Formel: C₂₂H₃₂N₂O₁₃
MW: 532,50 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD11041118
CAS-nummer: 756526-03-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dff369b070546e7f6d1364a246b822672ea75d5a&vid=900003155d650ffc4dc1fbdc83d5a7e82787914b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid to cloudy liquid
Elemental analysis (Nitrogen) 4.70 to 5.80 %