6-Bromo-4,4'-dimethyl-2,2'-bipyridyl ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 6-Bromo-4,4'-dimethyl-2,2'-bipyridine
B3732-1G B3732-5G
TCIAB3732-1GEA 2375 NOK
TCIAB3732-1G TCIAB3732-5G
6-Bromo-4,4'-dimethyl-2,2'-bipyridyl ≥97.0% (by GC)
6-Bromo-4,4'-dimethyl-2,2'-bipyridyl
Formel: C₁₂H₁₁BrN₂
MW: 263,14 g/mol
MDL nummer: MFCD11042495
CAS-nummer: 850413-36-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C