5-Bromo-2-chloro-3-methylpyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 5-Bromo-2-chloro-3-picoline
B3744-5G B3744-25G
TCIAB3744-5GEA 620 NOK
TCIAB3744-5G TCIAB3744-25G
5-Bromo-2-chloro-3-methylpyridine ≥98.0% (by GC)
5-Bromo-2-chloro-3-methylpyridine
Formel: C₆H₅BrClN
MW: 206,47 g/mol
Kokepunkt: 78°C
MDL nummer: MFCD03095093
CAS-nummer: 29241-60-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C