Bis(2-bromoethyl)ether ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 1-Bromo-2-(2-bromoethoxy)ethane, 2-Bromoethyl ether
B3752-5G B3752-25G
TCIAB3752-5GEA 340 NOK
TCIAB3752-5G TCIAB3752-25G
Bis(2-bromoethyl)ether ≥98.0% (by GC)
Bis(2-bromoethyl)ether
Formel: C₄H₈Br₂O
MW: 231,93 g/mol
Kokepunkt: 45°C
Flash punkt: 85°C
MDL nummer: MFCD00039196
CAS-nummer: 5414-19-7
EINECS: 226-504-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %