tert-Butyl-2-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: tert-Butyl 2-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate, 1-Boc-2-hydroxymethylpiperidine, Tert-Butyl 2-(Hydroxymethyl)Tetrahydro-1(2H)-Pyridinecarboxylate, (±)-1-Boc-2-(hydroxymethyl)piperidine, BOC-2-piperidylmethanol
B3755-25G B3755-5G
TCIAB3755-25GEA 2350 NOK
TCIAB3755-25G TCIAB3755-5G
tert-Butyl-2-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate ≥97.0% (by GC)
tert-Butyl-2-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate
Formel: C₁₁H₂₁NO₃
MW: 215,293 g/mol
MDL nummer: MFCD04114966
CAS-nummer: 157634-00-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C