1-Benzoylpiperidin-4-one ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
B3778-5G B3778-25G
TCIAB3778-5GEA 795 NOK
TCIAB3778-5G TCIAB3778-25G
1-Benzoylpiperidin-4-one ≥97.0% (by GC)
1-Benzoylpiperidin-4-one
Formel: C₁₂H₁₃NO₂
MW: 203,24 g/mol
Kokepunkt: 160°C
MDL nummer: MFCD00006189
CAS-nummer: 24686-78-0
EINECS: 246-407-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C