Benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene-4,8-dione ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
B3793-1G B3793-5G
TCIAB3793-1GEA 915 NOK
TCIAB3793-1G TCIAB3793-5G
Benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene-4,8-dione ≥98.0% (by GC)
Benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene-4,8-dione
Formel: C₁₀H₄O₂S₂
MW: 220,26 g/mol
Smeltepunkt: 260°C
MDL nummer: MFCD01927240
CAS-nummer: 32281-36-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %