4-Bromo-1-indanone ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4-bromo-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
B3801-1G B3801-5G
TCIAB3801-1GEA 380 NOK
TCIAB3801-1G TCIAB3801-5G
4-Bromo-1-indanone ≥97.0% (by GC)
4-Bromo-1-indanone
Formel: C₉H₇BrO
MW: 211,06 g/mol
Kokepunkt: 125°C
MDL nummer: MFCD01719772
CAS-nummer: 15115-60-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 92.0 to 96.0 deg-C