BMB (1,4-Bis(maleimido)butane) ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: BMB
B3805-100MG B3805-1G
TCIAB3805-100MGEA 715 NOK
TCIAB3805-100MG TCIAB3805-1G
BMB (1,4-Bis(maleimido)butane) ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
BMB (1,4-Bis(maleimido)butane)
Formel: C₁₂H₁₂N₂O₄
MW: 248,24 g/mol
Smeltepunkt: 206°C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD01318342
CAS-nummer: 28537-70-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %