1,3-Benzenedimethanethiol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1,3-Bis(mercaptomethyl)benzene, alpha,alpha'-Dimercapto-m-xylene
B3854-1G B3854-5G
TCIAB3854-1GEA 715 NOK
TCIAB3854-1G TCIAB3854-5G
1,3-Benzenedimethanethiol ≥98.0% (by GC)
1,3-Benzenedimethanethiol
Formel: C₈H₁₀S₂
MW: 170,29 g/mol
Kokepunkt: 170°C
MDL nummer: MFCD00012311
CAS-nummer: 41563-69-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %