2-(5-Bromo-2-thienyl)-2,3-dihydro-1H-naphtho[1,8-de][1,3,2]diazaborine ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
Leverandør: TCI
Synonymer: 2-Bromo-5-(2,3-dihydro-1H-naphtho[1,8-de]-1,3,2-diazaborinyl)thiophene, 2-(5-Bromo-2-thienyl)-2,3-dihydro-1H-naphtho[1,8-de][1,3,2]diazaborinine
B3868-1G B3868-5G
TCIAB3868-1GEA 905 NOK
TCIAB3868-1G TCIAB3868-5G
2-(5-Bromo-2-thienyl)-2,3-dihydro-1H-naphtho[1,8-de][1,3,2]diazaborine ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
2-(5-Bromo-2-thienyl)-2,3-dihydro-1H-naphtho[1,8-de][1,3,2]diazaborine
Formel: C₁₄H₁₀BBrN₂S
MW: 329,02 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
CAS-nummer: 927384-46-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %