2-Bromo-5-hydroxypyrazine ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
5-Bromopyrazin-2-ol
B3881-200MG
B3881-1G
TCIAB3881-200MGEA
1525
NOK
TCIAB3881-200MG
TCIAB3881-1G
2-Bromo-5-hydroxypyrazine ≥95.0% (by GC)
2-Bromo-5-hydroxypyrazine
Formel:
C₄H₃BrN₂O MW: 174,9800 g/mol |
MDL nummer:
MFCD06245330 CAS-nummer: 374063-92-0 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |