3-Bromo-9-phenyl-9H-carbazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3-Bromo-9-phenylcarbazole
B3908-1G B3908-5G
TCIAB3908-1GEA 220 NOK
TCIAB3908-1G TCIAB3908-5G
3-Bromo-9-phenyl-9H-carbazole ≥98.0% (by GC)
3-Bromo-9-phenyl-9H-carbazole
Formel: C18H12BrN
MW: 322,20 g/mol
MDL nummer: MFCD11977305
CAS-nummer: 1153-85-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 81.0 deg-C