2-Bromo-1,3-bis(bromomethyl)benzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: alpha,alpha',2-Tribromo-m-xylene
B3913-25G B3913-5G
TCIAB3913-25GEA 7850 NOK
TCIAB3913-25G TCIAB3913-5G
2-Bromo-1,3-bis(bromomethyl)benzene ≥98.0% (by GC)
2-Bromo-1,3-bis(bromomethyl)benzene
Formel: C₈H₇Br₃
MW: 342,86 g/mol
MDL nummer: MFCD00229246
CAS-nummer: 25006-88-6
FN: 3261
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 104.0 to 108.0 deg-C