1H-Benzotriazole-1-carboxaldehyde ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-Formyl-1H-benzotriazole, 1H-Benzo[d][1,2,3]triazole-1-carbaldehyde
B3920-1G B3920-5G
TCIAB3920-1GEA 1200 NOK
TCIAB3920-1G TCIAB3920-5G
1H-Benzotriazole-1-carboxaldehyde ≥95.0% (by GC)
1H-Benzotriazole-1-carboxaldehyde
Formel: C₇H₅N₃O
MW: 147,14 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00239420
CAS-nummer: 72773-04-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 95.0 to 99.0 deg-C