1-Bromo-2,5-difluoro-4-nitrobenzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-Brom-2,5-difluor-4-nitrobenzol, 4-Bromo-2,5-difluoronitrobenzene
B3926-1G B3926-5G
TCIAB3926-1GEA 325 NOK
TCIAB3926-1G TCIAB3926-5G
1-Bromo-2,5-difluoro-4-nitrobenzene ≥98.0% (by GC)
1-Bromo-2,5-difluoro-4-nitrobenzene
Formel: C₆H₂BrF₂NO₂
MW: 237,99 g/mol
MDL nummer: MFCD00042184
CAS-nummer: 167415-27-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C