4-Bromo-2-chlorobenzaldehyde ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Chloro-4-bromobenzaldehyde
B3948-1G B3948-5G
TCIAB3948-1GEA 270 NOK
TCIAB3948-1G TCIAB3948-5G
4-Bromo-2-chlorobenzaldehyde ≥97.0% (by GC)
4-Bromo-2-chlorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄BrClO
MW: 219,46 g/mol
MDL nummer: MFCD08741413
CAS-nummer: 158435-41-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 73.0 to 77.0 deg-C